Learn More
Polyphosphorsäure, Reagenzienqualität, 115 % H3PO4 Basis, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120675 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15631830
Marke: Honeywell Research Chemicals 20821325G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 115 % H3PO4-Basis
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8017-16-1
Summenformel (HO3P)n
MDL-Nummer MFCD00084480
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Polyphosphorsäure
SMILES [H]OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyphosphoric Acid
Farbe Farblos
Siedepunkt 300°C
Dichte 2.06g/mL at 25°C
Verpackung Poly-Flasche
Menge 25 g
Strukturformel Hn+2PnO3n+1
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer UN3264
Reinheit (%) 115% (H3PO4 basis)
Güte Reagenz