Learn More
Multiroir™ Lagerungskästen aus Polypropylen
Click to view available options
Modell:
2 Schubladen
3 Schubladen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Transparentes Polypropylen
- Doppelschubfach: 370 x 260 x 175 mm
- Einzelschubfach: 370 x 260 x 79 mm
- Doppelschubfach für Möbel mit Rollen: 410 x 320 x 680 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Polypropylen |
| Form | Rechteck |
| Produkttyp | Schubeinsätze |
| Menge | Je 1 |
| Modell | 3 Schubladen |
| Abmessungen (L x B x H) | 380 x 300 x 670 mm |
| Länge (metrisch) | 380 mm |
| Breite (metrisch) | 300 mm |
| Höhe (metrisch) | 670 mm |
| Mehr anzeigen |