Description
- Hergestellt aus Polypropylen mit Kappe aus Polyethylen.
- Für hygienische Urinsammlung und -eindämmung.
- Als steril oder nicht steril lieferbar.
- CE-Kennzeichnung gemäß EU IVDR 2017/746.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Urinbecher |
| Verschlussfarbe | Grün |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Graduated | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die hygienische Handhabung von Urinproben |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
| Show More |