Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen, mit F-Boden
Artikelnummer. 10706172
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Schwarz
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Sterilität Packungsgröße
10706172 Schwarz Unsteril 100 Stück
10093241 Klar Steril 100 Stück
10764114 Weiß Unsteril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706172 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 655209
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Polypropylen für hohe Beständigkeit gegen gängige Chemikalien und Temperaturbeständigkeit. Greiner Bio-One– Polypropylen 96-Well-Mikrotiterplatten – eignen sich ideal für die Lagerung von aktiven Reagenzien, Patientenproben ode
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
  • Anwendungen: – Langzeitlagerung von Wirkstoffen – Lagerung von Patientenproben in der Diagnostik – Lagerung von DNA oder RNA, Stammkulturen
  • Einheitliche Außenmaße
  • Well-zu-Well-Abstand 9 mm
  • Alphanumerische Well-Codierung Hohe chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit (-196 bis +121 °C)
  • Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern oder CapMats
  • Fester Boden
  • Well-Profil: F-Boden/Kaminförmiger Well (flacher Boden)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Langfristige Lagerung von aktiven Wirkstoffen
Menge 100/Karton
Temperaturbereich (metrisch) –196 bis 121 °C
Wellformat Kaminähnlich