Learn More
Greiner Bio-One 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen, mit Flachboden (F-bottom)
Click to view available options
Farbe:
Durchscheinend
Schwarz
Weiß
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion über ein festgelegtes Chargennummernsystem
- Anwendungen: – Langzeitlagerung von Wirkstoffen – Lagerung von Patientenproben in der Diagnostik – Lagerung von DNA oder RNA, Stammkulturen
- Einheitliche Außenmaße
- Well-zu-Well-Abstand 9 mm
- Alphanumerische Well-Codierung Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-196 bis +121 °C)
- Versiegelbar mit Klebefolien und Heißsieglern oder CapMats
- Fester Boden
- Well-Profil: F-Boden/Kaminförmiger Well (flacher Boden)
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Langfristige Lagerung von aktiven Wirkstoffen |
| Mehr anzeigen |