Learn More
Ratiolab™ MICROPLATE 96 WELL PP U
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Menge | 100/Packung |