Learn More
KleenGuard™ A71 Chemikalienschutzanzug
Artikelnummer. 12661396
Change view
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
10 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12661396 3XL 10 Stück
12631396 L 10 Stück
12621396 M 10 Stück
12651396 2XL 10 Stück
12641396 XL 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12661396 Lieferant KleenGuard™ Lieferanten-Nr. 96800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Schutzanzüge bilden eine spritz- und flüssigkeitsdichte Barriere gegen schädliche Substanzen beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien.
  • Zugelassen als Gerät mit komplexer Bauart (Kategorie 3) – bietet Schutz gemäß den von CEN für Typ 3, 4 und 5 festgelegten Stufen.
  • Gut sichtbare gelbe Farbe – für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Ideal für die Arbeit mit gefährlichen Chemikalien. Bietet Schutz vor Flüssigkeits-, Aerosol- und Trockenchemikalienspritzern, Sprays und Stäuben in industriellen Niedrigdruck-Reinigungs- und Wartungsbereichen.
  • Einweg-Schutzkleidung für Sicherheit und Komfort in Hochrisikobereichen – bildet eine sprüh- und flüssigkeitsdichte Barriere gegen schädliche Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten oder Staubpartikel.
  • Geeignet für den Schutz vor Infektionserregern und Biogefahren
  • Geeignet für den Schutz vor Feststoffpartikeln und radioaktive Partikelkontamination
  • Antistatisch behandelt
  • EN 1073-2 zugelassen für den Schutz vor radioaktivem Staub
  • Antistatisch nach EN 1149-1 für kritische Bereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Universaloveralls
Größe 3XL
Material Spinnvlies-Polypropylen
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Typ 3, 4 und 5
Widerstand Perforation, Flamme, Abrasiv, Tränen, Partikel, Flüssig
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefährliche Chemikalien
Modell Ganzkörper