Learn More
Poulten & Graf GmbH Verbindungsstück aus Polypropylen für FORTUNA™ -Spender mit Schliff
Beschreibung
- Geeignet für OPTIFIX und POLYFIX Spender
- Aus Polypropylen
- Adapter mit Schliffmanschette
- Kann für die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ersatzteile für OPTIFIX und POLYFIX Spender |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Adapter für OPTIFIX und POLYFIX Spender |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OPTIFIX und POLYFIX Spender |
| Menge | 1 |
| Gewindegröße | TS 45 |
| Gewindetyp | Schliffmanschette |