Learn More
Buerkle™ Kugelhähne aus PP für Fässer
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Connectors:
Gewinde, einblasende Seite 1 in., innen
Gewinde, einblasende Seite 1/2 in., innen
Gewinde, einblasende Seite 3/4 in., außen
Gewinde, einblasende Seite 3/4 in., innen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kugelventil
- Hergestellt aus PP
- Für Fässer mit Gewindeanschlüssen
- Für Verfestigungsmittel geeignet
- Max. 4 bar Druck bei 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Druck | 4 bar |
| Breite (metrisch) | 20 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fässer |
| Enthält | Gewindeanschlüsse |
| Connectors | Gewinde, einblasende Seite 3/4 in., innen |