Learn More
Buerkle™ Kugelhähne aus PP für Fässer
Artikelnummer. 10687141 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Connectors:
Gewinde, einblasende Seite 1 in., innen
Gewinde, einblasende Seite 1/2 in., innen
Gewinde, einblasende Seite 3/4 in., außen
Gewinde, einblasende Seite 3/4 in., innen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Connectors unitSize
10687141 Gewinde, einblasende Seite 1/2 in., innen 1 Stück
10196310 Gewinde, einblasende Seite 3/4 in., innen 1 Stück
11991451 Gewinde, einblasende Seite 3/4 in., außen 1 Stück
10094960 Gewinde, einblasende Seite 1 in., innen 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10687141
Marke: Buerkle™ 05008002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kugelventile aus PP für Fässer sind für Fässer mit Gewindeanschlüssen geeignet.
  • Kugelventil
  • Hergestellt aus PP
  • Für Fässer mit Gewindeanschlüssen
  • Für Verfestigungsmittel geeignet
  • Max. 4 bar Druck bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Druck 4 bar
Breite (metrisch) 15 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fässer
Enthält Gewindeanschlüsse
Connectors Gewinde, einblasende Seite 1/2 in., innen