Beschreibung
Ein Polypropylen-Kugelventil, das für alle Behälter mit R3/4 Zoll-Anschlussgewinde geeignet ist. Robuste Industriequalität, großer Durchfluss.
- Geeignet für Flüssigkeiten, die zur Kristallisation neigen
- Max. 4 bar Druck bei 20 °C
- Mit Anschlusskappenmutter, garantierte vertikale Position des Ventils
- Einschließlich Auslaufwinkel
- Schlauchtülle 16 mm Durchmesser
- Nennbreite 12 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kugelventil |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Kristallisationsmedien geeignet |
| Enthält | Auslaufwinkel |