Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Kugelventil mit Außen-/Innengewinde
Artikelnummer. 10204744 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
20 mm
25 mm
N. z.
Outlet Port:
M29 x 1,75, außen
M36 x 3, außen
M42 x 3, außen
N. z.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10204744
Marke: Buerkle™ 05008203
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kugelventil aus PP mit Außen-/Innengewinde, glasfaserverstärkt, Kugel aus PP, Griff mit O-Ring aus lebensmittelsicherem NBR und Versiegelung aus HDPE.
  • Max. Betriebsdruck 1 bar (bei +20 °C)
  • Max. Betriebstemperatur 100 °C.
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ball Valve
Material Polypropylen
Druck 10 bar
Breite (metrisch) 20 mm
Enthält Außen-/Innengewinde, glasfaserverstärkt, Kugel aus PP, Griff mit O-Ring aus lebensmittelsicherem NBR und Versiegelung aus HDPE
Outlet Port N. z.