Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Kugelventil mit Außen-/Innengewinde
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
20 mm
25 mm
N. z.
Outlet Port:
M29 x 1,75, außen
M36 x 3, außen
M42 x 3, außen
N. z.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Max. Betriebsdruck 1 bar (bei +20 °C)
- Max. Betriebstemperatur 100 °C.
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ball Valve |
| Material | Polypropylen |
| Druck | 10 bar |
| Breite (metrisch) | 20 mm |
| Enthält | Außen-/Innengewinde, glasfaserverstärkt, Kugel aus PP, Griff mit O-Ring aus lebensmittelsicherem NBR und Versiegelung aus HDPE |
| Outlet Port | N. z. |