Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Polypropylen mit Auslaufschlauch und Hahn
Alle ansehen Bürkle ProdukteBeschreibung
Fasspumpe PP mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC, Länge 1,2 m und Absperrhahn.
Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Das tief liegende Bodenrückschlagventil der Fasspumpe und die mittels Fassverschraubung stufenlos verstellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentleerung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich.
- Dichtungen aus PTFE
- Tauchrohr Ø 32 mm
- Förderleistung bis ca. 12 l/min
- Für Fässer und Tanks von 30-1000 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrie |
| Flussrate | 300 mL/Hub |
| Enthält | Auslaufschlauch und Hahn |
| Öffnungsgröße (metrisch) | 32 mm |
| Gewicht (metrisch) | 0,8 kg |
| Gesamtlänge (metrisch) | 159 cm |
| Zur Verwendung mit | Fässern, Kanistern, Tanks, Lebensmittel |
| Tiefe (metrisch) | 150 cm |
| Pumpenrohrlänge | 150 cm |
| Resistenzeigenschaften | Chemisch beständig |
| Mehr anzeigen |