Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Polypropylen mit Auslaufschlauch und Hahn
Artikelnummer. 10261972 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Gesamtlänge (metrisch):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
10261972 50 cm 60 cm -
10303382 65 cm 74 cm -
10641253 80 cm 90 cm 1 Stück
10550882 100 cm 109 cm 1 Stück
10251972 150 cm 159 cm 1 Stück
10343282 125 cm 134 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10261972 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 56000502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 €
    162.40 € / 1 Stück
    Sparen 48.60 €
    23% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Buerkle™ Die Polypropylen-Fasspumpe mit Auslassschlauch und Absperrhahn ermöglicht ein schnelles Umfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
  • Versiegelungen aus PTFE
  • Die gute chemische Beständigkeit von PP ermöglicht die Übertragung von Säuren, Laugen und aggressiven Reinigungsmitteln.
  • Das tiefsitzende Rückschlagventil der Fasspumpe und die stufenlos über die Gewindemuffen einstellbare Eintauchtiefe gewährleisten eine gute Entfernung von Restflüssigkeit.
  • Die Schraubverbindung des Fasses befestigt die Pumpe sicher am Fass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Flussrate 200 mL/Hub
Enthält Auslaufschlauch und Hahn
Öffnungsgröße (metrisch) 32 mm
Gewicht (metrisch) 0,8 kg
Gesamtlänge (metrisch) 60 cm
Tiefe (metrisch) 50 cm
Pumpenrohrlänge 50 cm
Resistenzeigenschaften Chemikalien
Material Polypropylen, PTFE
Produkttyp Zylinderpumpe
Zur Verwendung mit (Geräte) Fässern, Kanistern, Tanks, Lebensmittel