Learn More
Buerkle™ Fassverschraubung aus Polypropylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Größe:
Mauser 2 Zoll, großes Außengewinde
R 2 Zoll, Edelstahl-Außengewinde
Tri-Sure-Außengewinde, grob
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Fassverschraubung aus PP für sicheren Halt im Fass in drei verschiedenen Gewindeausführungen. Für das Abfüllen nicht brennbarer Flüssigkeiten. Durch mehr Halt im Fass wird mit den Behälteranschlüssen das Abfüllen noch einfacher und sicherer. Die Anschlüsse sichern die Pumpe im Fass, ermöglichen eine vertikale Höhenverstellung und lassen den nötigen Luftaustausch zu.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Fasspumpe |
| Material | Polypropylen |
| Größe | Mauser 2 Zoll, großes Außengewinde |
| Typ | Fassverschraubung |
| Gewicht (metrisch) | 25 kg |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering