Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ BASKET PP 229X229X229MM
Artikelnummer. 12683496 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
229 x 229 x 229 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12683496
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F187390000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal zum Spülen, Transportieren und Lagern von Glasutensilien
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Zur Verwendung beim Spülen, Lagern und Transportieren von Reagenzgläsern und anderen Laborgläsern
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Produkttyp Korb
Material Polypropylen
Menge Je 1
Größe 229 x 229 x 229 mm
Abmessungen (L x B x H) 229 x 229 x 229 mm