Learn More
Brand™ Graduierte Becher mit Henkel, geprägte Skala
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Kapazität (metrisch):
1000 ml
5000 ml
Descrizione
- Aus Polypropylen.
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
- Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
- Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
- Autoklavierbar bei 121 °C.
Specifica
Specifica
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 92 mm |
| Material | Polypropylen |
| Höhe (metrisch) | 140 mm |
| Schritten | 10 ml |
| Menge | 12/Packung |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | GMBH und Co. KG |
| Scale | Geprägt |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto