Learn More
Ratiolab™ Blaue Pipettenspitze E aus Polypropylen
Artikelnummer. 10169972
Click to view available options
Format:
Bulk
Gestell
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10169972
Marke: Ratiolab™ 2130612
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Pipettenspitzen gewährleisten ein einfaches und sicheres Liquid Handling bei besonders empfindlichen Anwendungen. Ratiolab™ Pipettenspitzen Typ E aus blauem Polypropylen eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.
  • Geeignet für alle handelsüblichen Pipetten
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabung aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Vorsterilisiert oder unsteril erhältlich
  • Excellentr4 Transparenz und hochwertige Oberflächen
  • Minimale Restbenetzung
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
  • Praxisorientiertes Spitzenvolumen
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Farbe Blau
Autoklavierbar Ja
Länge (metrisch) 6.9 cm
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für alle kommerziell erhältlichen Pipetten
Sterilisationsmethode Autoklavierbar
Format Gestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen