Learn More
Ratiolab™ Blaue Pipettenspitze E aus Polypropylen
Artikelnummer. 10789521
Click to view available options
Format:
Bulk
Gestell
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 10789521
Marke: Ratiolab™ 2100610
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen gewährleisten ein einfaches und sicheres Liquid Handling bei besonders empfindlichen Anwendungen. Ratiolab™ Pipettenspitzen Typ E aus blauem Polypropylen eignen sich optimal für manuelle oder elektronische Ein- oder Mehrkanalpipetten.
  • Geeignet für alle handelsüblichen Pipetten
  • Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
  • Fester Sitz durch passgenauen Konus
  • Optimale Handhabung aufgrund der stabilen Form
  • Autoklavierbar
  • Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
  • Vorsterilisiert oder unsteril erhältlich
  • Excellentr4 Transparenz und hochwertige Oberflächen
  • Minimale Restbenetzung
  • Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
  • Praxisorientiertes Spitzenvolumen
Spezifikation
Volumen (metrisch) 100 bis 1000 μl
Farbe Blau
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 6.9 cm
Zertifizierung/Konformität CE, IVD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für alle kommerziell erhältlichen Pipetten
Sterilisationsmethode Autoklavierbar
Format Bulk
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen