Learn More
Kautex™ Flasche aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
132 Stück
247 Stück
512 Stück
Beschreibung
Aus hochtransparentem PP.
Ideal für Prouduktpräsentationen durch hohe Transparenz und glänzende Oberfläche. Geringes Gewicht, hervorragende chemische Beständigkeit und thermische Qualität, ausgewogene Steifigkeit und Schlagzähigkeit,
autoklavierbar bis max. 121°C. Geringe CO2-Bilanz, einfach recyclebar.
Hinweis: Bitte schrauben Sie den Verschluss vor dem Autoklavieren ab und legen ihn auf die Flasche.
Volumen: 100mL
φ Hals Innen: 18,6mm
B/T: 46/46mm
Ideal für Prouduktpräsentationen durch hohe Transparenz und glänzende Oberfläche. Geringes Gewicht, hervorragende chemische Beständigkeit und thermische Qualität, ausgewogene Steifigkeit und Schlagzähigkeit,
autoklavierbar bis max. 121°C. Geringe CO2-Bilanz, einfach recyclebar.
Hinweis: Bitte schrauben Sie den Verschluss vor dem Autoklavieren ab und legen ihn auf die Flasche.
Volumen: 100mL
φ Hals Innen: 18,6mm
B/T: 46/46mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Farbe | Transparent |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18,6mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Probenversand, Präsentation und Transport |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 512Case |
| Anzahl pro Packung | Gehäuse 1Each |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | Gehäuse 1Each |
| Transparenz | Ja |
| Mehr anzeigen |