Learn More
Kartell™ Flaschenträger aus PP (Polypropylen)
Artikelnummer. 10494613
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Flaschen (1 l, bis zu 95 mm Durchmesser)
Flaschen (2 l, bis zu 120 mm Durchmesser)
Positionen:
4
6
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Positionen Packungsgröße
10494613 Flaschen (2 l, bis zu 120 mm Durchmesser) 4 5 Stück
10512475 Flaschen (1 l, bis zu 95 mm Durchmesser) 6 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10494613 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0039600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.65 €
    57.22 € / 5 Stück
    Sparen 5.43 €
    8% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus Polypropylen für Stabilität. Kartell™ Polypropylen-Flaschenhalter bieten eine robuste Unterstützung für den Transport von Flaschen in einem Labor.
Hergestellt aus Polypropylen für Stabilität. Kartell™ Polypropylen-Flaschenträger bieten eine stabile Unterstützung für den Transport von Flaschen im Labor.
  • Zwei Ausführungen mit 6 1 l-Flaschen bzw. 4 2 l-Flaschen
  • Ergonomischer Griff
  • Behälter sind für Platz sparende Lagerung stapelbar
Spezifikation
Aufnahmevermögen Flaschen (2 l, bis zu 120 mm Durchmesser)
Material Polypropylen
Positionen 4
Stapelbar Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) 2 l-Flaschen:413, 326, 3261
Menge 5/Packung
Abmessungen (L x B x H) 310 x 300 x 270mm
Produkttyp Flaschenträger