Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylen-Bouffant-Mütze in Polybeutel, 48 cm Durchmesser
Artikelnummer. 17720129 Alle ansehen Medicom Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17720129 Blau 100 Stück
17710129 Weiß 100 Stück
17730129 Grün 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17720129 Lieferant Kolmi Hopen™ Lieferanten-Nr. 70.002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.33 €
    4.14 € / 100 Stück
    Sparen 1.19 €
    22% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese komfortablen Bouffant-Mützen bieten zusätzliche Hygienekontrolle für verschiedene Industrieumgebungen.
  • Eine leichte Polypropylenkappe verbessert den Komfort des Nutzers
  • Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Verfolgung
  • Passt sich verschiedenen Kopfgrößen an
Spezifikation
Material Polypropylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Ausführungsart Haube
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität EN ISO 9001
Verpackungsart Polybeutel;
Menge 100/Packung
Länge (metrisch) 48 cm
Durchmesser (metrisch) 48 cm
Bauweise Näht und elastisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) HACCP-Prozesse und verschiedene Industrien