Learn More
Vitlab™ Schüssel aus Polypropylen
Artikelnummer. 10321742
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 L
2 l
4 l
7 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10321742 2 l 5 Stück
10528341 2 l 1 Stück
10232222 1 L 5 Stück
10438502 1 L 1 Stück
10351022 7 l 3 Stück
10098680 4 l 1 Stück
10496871 4 l 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10321742 Lieferant Vitlab™ Lieferanten-Nr. 42694
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie diese Schüsseln, um bei der Arbeit mit starken Reaktionen in nicht abgedeckten Gefäßen ein Überschwappen auf die Arbeitsfläche zu vermeiden. VITLAB™ Schüsseln aus Polypropylen haben eine breite, robuste Kante und einen Standring über d
  • Weiße runde Schüssel
  • Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 2 l
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Form Rund
Typ Schüssel
Höhe (metrisch) 80 mm
Durchmesser (metrisch) 200 mm