Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln
Artikelnummer. 10394111
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
9 L
13 L
Enthält:
3 Schüsseln
5 Schüsseln
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
10394111 3 l 5 Schüsseln 1 Stück
10640123 3 l 5 Schüsseln 5 Stück
10693971 9 L 3 Schüsseln 1 Stück
10105502 9 L 3 Schüsseln 3 Stück
15701996 13 L 3 Schüsseln 3 Stück
5 options
Artikelnummer. 10394111
Marke: VITLAB™ 42794
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mischen, lagern und speichern Sie Labor- und Lebensmittelprodukte. VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln sind robuste, leichte Schüsseln, die für Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem weißem Polypropylen in verschiedenen Größen. Geeignet für Lebensmittel.
Kostengünstige, kippfeste Becken zum Mischen, Aufbewahren und Lagern von Laborartikeln, Lebensmitteln und mehr Aus langlebigem, recyclingfähigem Polypropylen in verschiedenen Größen (3, 9 und 13 l).
  • Leichte, feste Schüsseln mit breitem, stabilem Rand
  • Der Standring am Boden verleiht dem Produkt mehr Stabilität
  • Aus langlebigem, hitzebeständigem und chemisch inertem Polypropylen
  • Die runden weißen Gefäße eignen sich optimal zum Mischen, Aufbewahren und Lagern einer Vielzahl an Produkten
  • FDA-konform und lebensmittelecht in allen Kategorien (bis zu 24 Stunden bei höchstens 40 °C)
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 3 l
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Form Rund
Typ Schüssel
Enthält 5 Schüsseln
Höhe (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) 240 mm