Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln
Artikelnummer. 10640123
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
9 L
13 L
Enthält:
3 Schüsseln
5 Schüsseln
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Packungsgröße
10640123 3 l 5 Schüsseln 5 Stück
10394111 3 l 5 Schüsseln 1 Stück
10693971 9 L 3 Schüsseln 1 Stück
10105502 9 L 3 Schüsseln 3 Stück
15701996 13 L 3 Schüsseln 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10640123 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 42794
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mischen, lagern und speichern Sie Labor- und Lebensmittelprodukte. VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln sind robuste, leichte Schüsseln, die für Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem weißem Polypropylen in verschiedenen
Kostengünstige, kippfeste Becken zum Mischen, Aufbewahren und Lagern von Laborartikeln, Lebensmitteln und mehr Aus langlebigem, recyclingfähigem Polypropylen in verschiedenen Größen (3, 9 und 13 l).
  • Leichte, feste Schüsseln mit breitem, stabilem Rand
  • Der Standring am Boden verleiht dem Produkt mehr Stabilität
  • Aus langlebigem, hitzebeständigem und chemisch inertem Polypropylen
  • Die runden weißen Gefäße eignen sich optimal zum Mischen, Aufbewahren und Lagern einer Vielzahl an Produkten
  • FDA-konform und lebensmittelecht in allen Kategorien (bis zu 24 Stunden bei höchstens 40 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 3 l
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Form Rund
Typ Schüsselset
Enthält 5 Schüsseln
Höhe (metrisch) 100 mm
Durchmesser (metrisch) 240 mm