Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln
Artikelnummer. 10693971
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
9 L
13 L
Enthält:
3 Schüsseln
5 Schüsseln
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
10693971 9 L 3 Schüsseln 1 Stück
10640123 3 l 5 Schüsseln 5 Stück
10394111 3 l 5 Schüsseln 1 Stück
10105502 9 L 3 Schüsseln 3 Stück
15701996 13 L 3 Schüsseln 3 Stück
5 options
Artikelnummer. 10693971
Marke: VITLAB™ 43094
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mischen, lagern und speichern Sie Labor- und Lebensmittelprodukte. VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln sind robuste, leichte Schüsseln, die für Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem weißem Polypropylen in verschiedenen Größen. Geeignet für Lebensmittel.
Weiss und rund. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 9L
φ/H: 360/150mm
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 9 L
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Form Rund
Typ Schüssel
Enthält 3 Schüsseln
Höhe (metrisch) 150 mm
Durchmesser (metrisch) 360 mm