Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln
Artikelnummer. 15701996
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
9 L
13 L
Enthält:
3 Schüsseln
5 Schüsseln
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15701996
Marke: VITLAB™ 43194
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mischen, lagern und speichern Sie Labor- und Lebensmittelprodukte. VITLAB™ Polypropylen-Schüsseln sind robuste, leichte Schüsseln, die für Stabilität und Langlebigkeit ausgelegt sind. Hergestellt aus hochwertigem weißem Polypropylen in verschiedenen Größen. Geeignet für Lebensmittel.
Weiss und rund. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 13L
φ/H: 400/180mm
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 13 L
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Form Rund
Typ Schüssel
Enthält 3 Schüsseln
Höhe (metrisch) 180 mm
Durchmesser (metrisch) 400 mm