Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Schüsseln
Artikelnummer. 10245753 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10245753 10 l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10245753
Marke: Buerkle™ 99994701
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Gefertigt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Die Bürkle™ Polypropylen-Schüsseln haben einen breiten Griffrand, um ein Abrutschen aus der Hand zu verhindern.
  • Stapelbar
  • Sich verfestigende Substanzen leicht entfernbar
  • Polypropylen, weiß
  • Autoklavierbar bis zu +121 °C für 20 min
  • Sicher für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schüssel
Kapazität (metrisch) 10 l
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 360 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für Lebensmittel
Höhe (metrisch) 160 mm
Menge Je 1