Learn More
Sampling Systems™ Geflochtene Schnur aus Polypropylen
Artikelnummer. 15839351 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
25 Meter
50 Meter
Artikelnummer. 15839351
Marke: Sampling Systems™ 5070P10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ geflochtenes Kabel aus Polypropylen zum Absenken des Eimers vom Enviro Dipper.
  • Zur Verwendung mit einem Enviro Dipper
  • Konstruktion aus Polypropylen
Spezifikation
Produkttyp Geflochtenes Kabel
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Enviro Dipper
Länge (metrisch) 10 m