Learn More
Buerkle™ Allzweckeimer
Diese Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Lagerung, Transport, Umgießen und Mischen. Buerkle™ Allzweckbehälter gewährleisten dank ihrer breiten Öffnung ein sicheres Entleeren und zeichnen sich außerdem durch einen robusten Griff aus.
Marke:  Buerkle™ 2306-1012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61650kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10056621
  • 48.12 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Literskala, Graduierung von 1000 ml
  • Mit Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
Becher
Graduierung 500 ml, bis zu 12 L
Ja
Durchsichtig
Geeignet für Lebensmittel
300 mm
1
12 l
Polypropylen
3,17 gal.
310 mm
Polypropylen
Griff