Learn More
Vitlab™ Polypropylen-Eimer mit Ausguss
Artikelnummer. 10517521
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10517521 15 l 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10517521
Marke: Vitlab™ 96794
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speichern und lagern Sie Laborartikel im VITLAB™ Polypropylen-Eimer mit Ausguss. Der Eimer ist in 1 Liter-Segmente unterteilt.
  • Transparent
  • Unterteilt in 1-Liter-Segmente
  • Stabiler Griff und Auslauf für einfaches Entleeren
  • Äußerst beständig gegen Chemikalien
  • Ohne Deckel
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 15 l
Graduierungen Ja
Material Polypropylen
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 310 mm
Höhe (metrisch) 370 mm
Menge Je 1