Learn More
VITLAB™ Polypropylen-Eimer mit Ausguss
Artikelnummer. 10057860
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
10057860 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10057860 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 96694
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.55 €
    32.80 € / 1 Stück
    Sparen 2.75 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vitlab™ Polypropylen-Eimer mit Ausgießer für alle Aufbewahrungs- und Lagerungsanforderungen im Labor.
  • Transparent
  • Unterteilt in Segmente zu 1 Liter
  • Robuster Griff und Ausguss für einfaches Entleeren
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Ohne Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Messeimer
Material Polypropylen
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 310 mm
Höhe (metrisch) 330 mm