Learn More
Gravis Polypropylen-Kappen
Click to view available options
Auskleidungsmaterial:
Butyl-PTFE
Ohne Dichtungseinlage
Polyethylenschaum
Farbe:
Schwarz
Weiß
Gewindegröße (metrisch):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Menge:
100/Pckg.
360/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
360 Stück
Beschreibung
- Schraubverschlüsse
- In Schwarz oder Weiß erhältlich
- Mit einer Vielzahl von Dichtungsmaterialien oder ohne diese erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 100/Pckg. |
| Gewindegröße (metrisch) | 38 mm |
| Auskleidungsmaterial | Ohne Dichtungseinlage |
| Produkttyp | Schraubkappe |