Learn More
Gravis Polypropylen-Kappen
Artikelnummer. 11793883
Change view
Click to view available options
Auskleidungsmaterial:
Butyl-PTFE
Ohne Dichtungseinlage
Polyethylenschaum
Farbe:
Schwarz
Weiß
Gewindegröße (metrisch):
13 mm
18 mm
28 mm
38 mm
Menge:
100/Pckg.
360/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
360 Stück
Artikelnummer. Auskleidungsmaterial Farbe Gewindegröße (metrisch) Menge unitSize
11793883 Polyethylenschaum Schwarz 38 mm 100/Pckg. 100 Stück
11723793 Butyl-PTFE Schwarz 38 mm 100/Pckg. 100 Stück
11702205 Ohne Dichtungseinlage Schwarz 18 mm 100/Pckg. 100 Stück
11763873 Ohne Dichtungseinlage Weiß 28 mm 100/Pckg. 100 Stück
11703893 Ohne Dichtungseinlage Schwarz 38 mm 100/Pckg. 100 Stück
11884282 Ohne Dichtungseinlage Weiß 13 mm 360/Packung 360 Stück
6 options
Artikelnummer. 11793883
Marke: Gravis R36138S100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten den sicheren Verschluss verschiedenster Flaschenhalsgrößen. Gravis Verschlüsse aus Polypropylen sind robust und besonders beständig.
  • Schraubverschlüsse
  • In Schwarz oder Weiß erhältlich
  • Mit einer Vielzahl von Dichtungsmaterialien oder ohne diese erhältlich
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Menge 100/Pckg.
Gewindegröße (metrisch) 38 mm
Auskleidungsmaterial Polyethylenschaum
Produkttyp Schraubkappe