Learn More
CellPath Cellstor-Topf, vorgefüllter Probenbehälter
Beschreibung
- Der auslaufsichere Deckel gewährleistet einen sicheren Transport und eine sichere Lagerung der Proben.
- In Schalen verpackt für einfache Handhabung.
- Mit gepuffertem Formalin vorgefüllt: Reduziert Ihre Belastung durch Formalin-Dämpfe.
- Chargennummerierung für vollständige Rückverfolgbarkeit.
- Verschiedene Größen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorgefüllter Probenbehälter |
| Material | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Enthält | 10 %iges neutral gepuffertes Formalin |
| Beschriftung | Ja |
| Menge | 25/Pk. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 10% Neutral Buffered Formalin
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methanol