Learn More
Haleco™ Chemikalienabsorbierende Polypropylen-Folien
Artikelnummer. 11910785
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
11910785 Polypropylen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11910785 Lieferant Haleco™ Lieferanten-Nr. CPA3163H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 €
    115.22 € / 100 Stück
    Sparen 22.78 €
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Polypropylen
Verpackungsmenge Je 1
Länge (metrisch) 410 cm
Höhe (metrisch) 460 mm
Gewicht (metrisch) 6356 kg