Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond Säule aus Polypropylen
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität:
6 mL
70 mL
Packungsgröße:
30 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 30/Packung |
| Typ | Säule |
| Säulenkapazität | 6 mL |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Polyethylen-Frits |