Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ OH (Diol) SPE-Säule aus Polypropylen
Artikelnummer. 10565391 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Säulenkapazität (metrisch):
1 ml
3 mL
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10565391
Marke: Macherey-Nagel™ 730053
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 5,5%
Säulenkapazität (metrisch) 3 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibiotika, Prostaglandine, Anwendungen
Partikelgröße 45 μm
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Endverkappt/mit Endgruppen Nein
Porengröße 60 μm