Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ XTR Adsorptionsmittel
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
100/Packung
1000 g
50/Packung
5000 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
1000 Gramm
50 Stück
500 Gramm
Description
Merkmale
- Ausgangsstoff ist grobkörnige Kieselgur (auch bekannt als Diatomeenerde, Hydromatrix oder Celit)
- Große Porengröße, hohes Porenvolumen, durchgehend hohe Qualität von Charge zu Charge
- pH-Arbeitsbereich 1–13
Anwendungsgebiete
- Flüssig-Flüssig-Extraktion von hochviskosen wässrigen Lösungen wie etwa physiologischen Flüssigkeiten (Blut, Plasma und Serum) in der klinischen Chemie, Textilfärbemitteln, Umwelt- und Lebensmittelanalysen ohne Anwendung eines Scheidetrichters
- Hohe Wasseraufnahmekapazität, ohne dass bei der Elution mit organischen Lösungsmitteln Wasser austritt
- Ebenfalls geeignet zum Entfernen geringer Wassermengen aus Lösungsmitteln, die nicht wassermischbar sind
Vorteile
- Schnell, reproduzierbar und wirtschaftlich
- Gleichzeitige Vorbereitung mehrerer Proben
- Keine Phasentrennung ∙ keine Emulsionsbildung
- Hohe Rückgewinnungsraten
- Spart Zeit und Lösungsmittel
- Organische Lösungen müssen nach der Separation nicht getrocknet werden
Für die Elution geeignete Lösungsmittel
- Diethylether
- tert-Butylmethylether
- Ethylacetat
- n-Hexan
- Cyclohexan
- Toluol
- Dichlormethan (Methylenchlorid)
- Trichlormethan (Chloroform)
- Lösungsmittelmischungen:
- Trichlormethan – Methanol (90:10, v/v)
- Trichlormethan – Methanol (85:15, v/v)
- Diethylether – Ethanol (90:10, v/v)
- Diethylether – Ethanol (80:20, v/v)
- Dichlormethan – 2-Propanol (90:10, v/v)
- Dichlormethan – 2-Propanol (85:15, v/v)
Specifications
Specifications
| Menge | 1000 g |
| Produkttyp | XTR Adsorptionsmittel |