Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ XTR Adsorptionsmittel
Artikelnummer. p-8012396 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Packung
1000 g
50/Packung
5000 g
500 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Stück
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10761324 1000 g 1000 Gramm
10377971 5000 g -
10032841 500 g 500 Gramm
12491498 50/Packung 50 Stück
12481498 100/Packung 50 Stück
5 options
Artikelnummer. 10761324
Marke: Macherey-Nagel™ 730595.1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie CHROMABOND™ XTR zusammen mit der Kieselguhr-Phase zur Flüssig-Flüssig-Extraktion. CHROMABOND™ XTR Adsorbent bietet Optionen für CHROMABOND™ XTR-Säulen.
Merkmale
  • Ausgangsstoff ist grobkörnige Kieselgur (auch bekannt als Diatomeenerde, Hydromatrix oder Celit)
  • Große Porengröße, hohes Porenvolumen, durchgehend hohe Qualität von Charge zu Charge
  • pH-Arbeitsbereich 1–13
Anwendungsgebiete
  • Flüssig-Flüssig-Extraktion von hochviskosen wässrigen Lösungen wie etwa physiologischen Flüssigkeiten (Blut, Plasma und Serum) in der klinischen Chemie, Textilfärbemitteln, Umwelt- und Lebensmittelanalysen ohne Anwendung eines Scheidetrichters
  • Hohe Wasseraufnahmekapazität, ohne dass bei der Elution mit organischen Lösungsmitteln Wasser austritt
  • Ebenfalls geeignet zum Entfernen geringer Wassermengen aus Lösungsmitteln, die nicht wassermischbar sind
Vorteile
  • Schnell, reproduzierbar und wirtschaftlich
  • Gleichzeitige Vorbereitung mehrerer Proben
  • Keine Phasentrennung ∙ keine Emulsionsbildung
  • Hohe Rückgewinnungsraten
  • Spart Zeit und Lösungsmittel
  • Organische Lösungen müssen nach der Separation nicht getrocknet werden
Für die Elution geeignete Lösungsmittel
  • Diethylether
  • tert-Butylmethylether
  • Ethylacetat
  • n-Hexan
  • Cyclohexan
  • Toluol
  • Dichlormethan (Methylenchlorid)
  • Trichlormethan (Chloroform)
  • Lösungsmittelmischungen:
  • Trichlormethan – Methanol (90:10, v/v)
  • Trichlormethan – Methanol (85:15, v/v)
  • Diethylether – Ethanol (90:10, v/v)
  • Diethylether – Ethanol (80:20, v/v)
  • Dichlormethan – 2-Propanol (90:10, v/v)
  • Dichlormethan – 2-Propanol (85:15, v/v)
Spezifikation
Menge 1000 g
Produkttyp XTR Adsorptionsmittel