Learn More
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
2 Stück
20 Stück
4 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Polypropylen-Becher der Klasse B mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
- Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
- Klasse B, niedrige Ausführung
- Entspricht ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1
- Suitable for foodstuff
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 188.5 mm |
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
| Höhe (metrisch) | 229 mm |
| Schritten | 500 mL |
| Menge | 2 Packung |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C für Dauerbetrieb |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |