Learn More
Berkshire™ Reinraum-Gesichtsmasken aus Polypropylen
Artikelnummer. 12306347 Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Größe:
Breite, 210 mm
Standard
Breite (metrisch):
180 mm
210 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12306347
Marke: Berkshire™ BM.1.12
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einweg-Masken mit geringer Partikelfreisetzung für Reinräume der Klasse 100. Berkshire International™ Polypropylen-Reinraummasken bestehen aus drei Schichten fusselfreiem Material.
  • Einwegmasken speziell für Reinräume der Klasse 100.
  • Sehr geringe Partikelbildung.
  • Filtrationseffizienz bei 1.0 mm ist 96 %.
  • Drei Schichten fusselfreies Material.
  • Die zwei Außenschichten bestehen aus fusselfreiem, nassverlegtem Vliesstoff und das mittlere Filtrationsmedium besteht aus feinem, heißluftgezogenem Polypropylen.
  • Jede Maske verfügt über ein leicht zu biegendes Metallnasenstück, das eine konturierte, bequeme Passform bietet.
  • Der gefaltete Teil der Maske erstreckt sich bis zum Kinnbereich.
  • Einzeln verpackt.
  • Der Dispenser kann im Umkleidebereich für jeden Reinraum platziert werden.
Spezifikation
Produkttyp Gesichtsmaske für Reinräume
Material Polypropylen
Größe Standard
Cleanroom Class Klasse 10 (ISO 4)
Modell BCRM
Verpackungsmenge 50/Pckg.
Breite (metrisch) 180 mm