Learn More
Fisherbrand™ Polypropylen-Autoklavierbeutel, durchsichtig
Artikelnummer. 16217971 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
310 x 660 mm
410 x 630 mm
620 x 780 mm
Modell:
Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung
Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Modell unitSize
16217971 310 x 660 mm Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck 100 Stück
16247971 310 x 660 mm Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung 100 Stück
16297961 410 x 630 mm Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung 100 Stück
16227971 410 x 630 mm Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck 100 Stück
16207971 620 x 780 mm Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung 100 Stück
16237971 620 x 780 mm Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16217971
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
  • Für die Hochtemperatursterilisation (134 °C) bis maximal 140 °C
  • 40 μm stark
  • Hochtemperaturbeutel aus Polypropylen zur Dekontamination und Inaktivierung besonders widerstandsfähiger biologischer Abfälle
  • Für eine sichere Entsorgung biogefährlicher Abfälle
  • Speziell für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsanlagen entwickelt
  • Mit Warnaufdruck Biogefahren
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Abmessungen (L x B) 310 x 660 mm
Modell Einfacher, durchsichtiger Beutel, ohne Aufdruck
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 31 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Dicke 40 μm
Material Polypropylen
Temperatur (metrisch) 134°bis 140 °C