Beschreibung
Stark, biegsam, klein und stichfest. Fisherbrand™ durchsichtige Autoklavierbeutel aus Polypropylen widerstehen hohen Autoklaviertemperaturen.
- Für die Hochtemperatursterilisation (134 °C) bis maximal 140 °C
- 40 μm stark
- Hochtemperaturbeutel aus Polypropylen zur Dekontamination und Inaktivierung besonders widerstandsfähiger biologischer Abfälle
- Für eine sichere Entsorgung biogefährlicher Abfälle
- Speziell für die Entsorgung kontaminierter Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsanlagen entwickelt
- Mit Warnaufdruck Biogefahren
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Bedruckt |
| Abmessungen (L x B) | 410 x 630 mm |
| Modell | Bedruckt mit Warnhinweis auf Biogefährdung |
| Menge | 100/Packung |
| Breite (metrisch) | 410 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Enthält | Biohazard Warning |
| Dicke | 40 μm |
| Material | Polypropylen |
| Temperatur (metrisch) | 134°bis 140 °C |