Learn More
Buerkle™ Verschlusskappe aus Polypropylen mit Innengewinde
Artikelnummer. 10044990 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 Zoll
3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10044990
Marke: Buerkle™ 85350012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Polypropylen.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Gewindegröße 1/2 Zoll
Produkttyp Verschlusskappe