Learn More
Buerkle™ Verschlusskappe aus Polypropylen mit Innengewinde
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 Zoll
3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Unbedenklich für die Verwendung mit Lebensmitteln
- Erhältlich in Verpackungseinheiten à 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Gewindegröße | 1/2 Zoll |
| Produkttyp | Verschlusskappe |