Learn More
Cole-Parmer™ MAGNETRUEHRER, MECHANISCH
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kann an gefährlichen Orten oder auf dem Labortisch verwendet werden
- Positionieren Sie den Rührer vom Tisch entfernt, indem Sie ihn an einen mit der integrierten Ringklemme an eine Stützstange mit einem Durchmesser von 1/2 Zoll oder 3/8 Zoll anschließen
- Einlass-ID misst 4.1 mm; Auslass-ID misst 9.1 mm
- Befestigen Sie den Rührer an einer beliebigen Luftdruckleitung oder Wasserquelle – erzeugt 500 ml Wasser bei 800 U/min mit Luft bei 8 psi oder mit Wasser bei 12 psi
- Inhalt: 6 Fuß langer Vinyl-Einlass und 1 Fuß langer Auslassschlauch ermöglichen einen einfachen Anschluss an Ihre Luft- oder Wasserquelle
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 800 U/min |
| Rührpositionen | 1 |
| Deckplattenmaterial | Polypropylen |
| Fassungsvermögen | 0,5 l |
| Durchmesser (metrisch) | 127 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9,1 mm |
| Länge (metrisch) | 127 mm |
| Durchmesser obere Platte (metrisch) | 127 mm |
| Enthält | 6 ft. langer Vinyl-Einlass und 1 ft. langer Auslassschlauch ermöglichen einen einfachen Anschluss an Ihre Luft- oder Wasserquelle |
| Typ | Rührer |
| Mehr anzeigen |