Learn More
Masterflex™ Polypropylen-Kompressionsverschraubung
Beschreibung
Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Bilden bei höheren Drücken eine sichere Versiegelung
- Bewertet mit 220 psi maximal bei 25 °C
- Verwendbar von 0 bis 100 °C
- Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 1/8 NPT(M)-Gewinde bis 1/4 in. Schlauch-AD |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Anschlussgröße | 7/32 in.-Öffnung, 1 x 5/8 in. |
| Gewindegröße | 1/8 in. NPT(M) |
| Maximaler Druck | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |
| Produkttyp | Klemmverschraubung |
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?