Learn More
Masterflex™ Polypropylen-Kompressionsverschraubung
Description
Montageverschraubungen am Schlauch, für eine sichere Dichtung wird der Schlauch durch eine Dichtungshülse geschoben und mit der Mutter nach unten gedrückt.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Bilden bei höheren Drücken eine sichere Versiegelung
- Bewertet mit 220 psi maximal bei 25 °C
- Verwendbar von 0 bis 100 °C
- Sterilisation: Ethylenoxid (EtO)
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | 1/4 NPT(M)-Gewinde bis 5/16 in. Schlauch-AD |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Verpackungsmenge | 10/Packung |
| Anschlussgröße | 9/32 in.-Öffnung; 1-3/16 x 11/16 in. |
| Gewindegröße | 1/4 in. NPT(M) |
| Maximaler Druck | 220 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |
| Produkttyp | Klemmverschraubung |